missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-CD104 Integrin beta 4 (Tyr1494) Polyclonal Antibody

Código de producto. 17806738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17806738 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17806738

Marca: Invitrogen™ PA5143711

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody was cross-adsorbed to phospho-tyrosine coupled to agarose then affinity purified using phospho-Integrin beta4 (Tyr-1494) peptide (without carrier). The antibody detects a 200kDa* protein corresponding to the molecular mass of Integrin beta4 on SDS-PAGE immunoblots of A431 cells treated with pervanadate, but not in control cells. Similar results were also observed in src-transformed Hct116 cells treated with pervanadate.

Integrins are heterodimers comprised of alpha and beta subunits, that are noncovalently associated transmembrane glycoprotein receptors. Different combinations of alpha and beta polypeptides form complexes that vary in their ligand-binding specificities. Integrins mediate cell-matrix or cell-cell adhesion, and transduced signals that regulate gene expression and cell growth. This gene encodes the integrin beta 4 subunit, a receptor for the laminins. This subunit tends to associate with alpha 6 subunit and is likely to play a pivotal role in the biology of invasive carcinoma. Mutations in this gene are associated with epidermolysis bullosa with pyloric atresia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-CD104 Integrin beta 4 (Tyr1494)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración ~0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide
génica ITGB4
N.º de referencia del gen A2A863, P16144, Q64632
Alias de gen AA407042; C230078O20; CD antigen CD104; CD104; CD104 antigen; GP150; integrin beta 4; integrin beta-4; integrin subunit beta 4; integrin, beta 4; Itgb4
Símbolos de los genes ITGB4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-Integrin beta4 (Tyr-1494) synthetic peptide (coupled to KLH) corresponding to amino acid residues around tyrosine 1494 of human Integrin beta4. This peptide sequence is found in all three Integrin beta4 isoforms and is highly conserved in rat and mouse Integrin beta4.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192897, 25724, 3691
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.