Learn More
Phospho-CaM Kinase II (T286) Antibody, R&D Systems™
Descripción
CaM Kinase II Polyclonal specifically detects CaM Kinase II in Human, Mouse, Rat, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CaM Kinase II (p thr286) |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 dilution |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phospho-T286 of CaM Kinase II |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |