missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-c-Jun (Ser63) Monoclonal Antibody (J.973.7)

Código de producto. 11565081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11565081 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11565081 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA515115

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-c-Jun (Ser63)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon J.973.7
Concentración 1 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and <0.02% sodium azide; pH 7.5
génica JUN
N.º de referencia del gen P05412, P05627, P17325
Alias de gen Activator protein 1; AH119; AP1; AP-1; Avian sarcoma virus 17 (v-jun) oncogene homolog; cjun; c-Jun; c-jun transcription factor; enhancer-binding protein AP1; I79_009953; immediate early; JUN; Jun A; Jun activation domain binding protein; Jun oncogene; jun proto-oncogene; Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; Junc; JUND; p39; proto-oncogene c-Jun; Rjg-9; transcription factor; transcription factor AP-1; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
Símbolos de los genes JUN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide corresponding to residues around pSer63 of human c-Jun.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16476, 24516, 3725
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.