missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Phospho-c-Cbl (Tyr700) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY700-E1), APC, Invitrogen™
Tienda Thermo Scientific Productos

Descripción
Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl- c is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Through interactions with proteins containing SRC homology-2 (SH2) and SH3 domains, CBL proteins modulate downstream cell signaling.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-c-Cbl (Tyr700) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | CblY700-E1 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide |
| génica | Cbl |
| N.º de referencia del gen | P22681, P22682 |
| Alias de gen | 4732447J05Rik; Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence; Casitas B-lineage lymphoma; casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene; CBL; Cbl proto-oncogene; Cbl proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; CBL2; Cbl-2; CBL-3; CBLC; c-Cbl; E3 ubiquitin-protein ligase CBL; FRA11B; fragile site, folic acid type, rare, fra(11)(q23.3); NSLL; oncogene CBL2; proto-oncogene c-Cbl; RGD1561386; RING finger protein 55; RING-type E3 ubiquitin transferase CBL; RNF55; RNF57; signal transduction protein CBL |
| Símbolos de los genes | Cbl |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?