missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-BRK (Tyr447) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16621655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16621655 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16621655

Marca: Invitrogen™ PA5105207

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of BRK only when phosphorylated at Tyr447.

Breast tumor kinase (Brk) is a non-receptor protein tyrosine kinase expressed in over 60% of breast carcinoma tissue samples and breast tumor cell lines. Brk is 80% identity to Sik (Src-related intestinal kinase) and exhibits the features of a novel non-receptor tyrosine kinase, including amino terminal SH3 and SH2 domains. Low levels of Brk transcripts have been identified in some human breast tumor cell lines but not in normal breast tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-BRK (Tyr447)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PTK6
N.º de referencia del gen Q13882, Q64434
Alias de gen ALT-PTK6; breast tumor kinase; BRK; deltam5; FLJ42088; protein tyrosine kinase 6; protein-tyrosine kinase 6; protein-tyrosine kinase BRK; Ptk6; PTK6 protein tyrosine kinase 6; Sik; SRC-related intestinal kinase; tks; Tksk; tyrosine kinase identified from skin; tyrosine-protein kinase BRK
Símbolos de los genes PTK6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PTK6(Accession Q13882), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr447.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20459, 366275, 5753
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.