Learn More
Phospho-Beta Catenin (Ser675) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108189 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30237018 100 μL 100 microlitros
30237605 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237018
Marca: Proteintech 800841RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The Phospho-Beta Catenin (Ser675) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-Beta Catenin (Ser675). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-Beta Catenin (Ser675) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Beta Catenin (Ser675)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 6D6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CTNNB; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1499
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 90-100 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG