missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Annexin A1 (Tyr21) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16654575
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16654575 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16654575

Marca: Invitrogen PA5105965

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Phospho-Annexin A1 (Tyr21) Polyclonal Antibody

Phospho-Annexin A1 (Tyr21) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Annexin A1 (Tyr21)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ANXA1
N.º de referencia del gen P04083, P07150, P10107
Alias de gen ANAX1; Annexin 1 (p35) (Lipocortin 1); annexin A1; Annexin I; annexin I (lipocortin I); annexin-1; ANX1; Anx-1; Anxa1; Anx-A1; C430014K04Rik; Calpactin II; calpactin-2; Chromobindin-9; lipocortin 1; lipocortin I; LPC1; Lpc-1; p35; Phospholipase A2 inhibitory protein; RP11-71A24.1
Símbolos de los genes ANXA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ANXA1(Accession P04083), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr21.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16952, 25380, 301
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.