Learn More
Phospho-AKT (Ser473) Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1C10B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-AKT (Ser473) |
|---|---|
| Clon | 1C10B8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16878325
|
Proteintech
66444-1-IG-20UL |
20 μL |
135.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16868325
|
Proteintech
66444-1-IG-100UL |
100 μL |
360.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody detects all the members of AKT with phospho-modification at Ser473.
The Akt family of serine/threonine protein kinases (also called protein kinase B/PKB) plays a key role in insulin signaling, cellular survival, and transformation. Akt1 is activated by phosphorylation on residues threonine 308 and Serine 473. Thr308, in the catalytic domain, is phosphorylated by the protein kinase PDK1, and Ser473, in the COOH-terminal regulatory domain, is phosphorylated by putative serine 473 kinase. To date, a couple of proteins have been shown to physically interact with PKB.Especificaciones
| Phospho-AKT (Ser473) | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AKT, AKT1, AKT1-phospho-S473, pakt, p-AKT, Phospho akt, PKB, PKB ALPHA, PRKBA, Protein kinase B, Proto oncogene c Akt, RAC, RAC ALPHA, RAC PK alpha | |
| AKT1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1C10B8 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| P31749, P31750 | |
| 11651, 207 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AKT1 |