missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-4EBP1 (Thr46) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 10313043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10313043 100 μL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10313043

Marca: Invitrogen 441170G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E, which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-4EBP1 (Thr46)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.3
génica EIF4EBP1
N.º de referencia del gen Q13541, Q60876
Alias de gen 4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Símbolos de los genes EIF4EBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human 4E-BP1 that contains threonine 46. The sequence is conserved in human, mouse and rat.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13685, 1978
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.