Learn More
WTW™ Kits de pruebas de fosfato
Código de producto. 11777315
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de surfactante n-Ten (no iónico)
Nº de pruebas:
25
90
95
Tamaño de la unidad:
2 litros
800 GR
cada uno
paquete de 25
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11777315
Marca: WTW™ 252076
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga mediciones de precisión para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales y fertilizantes con los kits de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck.
  • Gran variedad de instrumentos para la medición de fosfatos
  • Fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes
  • Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO<sub>4</sub>) CombiCheck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos Fósforo-molibdeno azul
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex
Incluye Certificados
Nº de pruebas 90
temp De 0,5 a 25 mg/l de PO4-P, de 0,5 a 25 mg/l Total, de 1,5 a 76,7 mg/l de PO4
Suficiente para 25 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid