Learn More
WTW™ Kits de pruebas de fosfato
Código de producto. 10035410
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck
Kit de pruebas de celdas de surfactante n-Ten (no iónico)
Nº de pruebas:
25
90
95
Tamaño de la unidad:
2 litros
800 GR
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Tipo Nº de pruebas unitSize
10035410 Kit de pruebas de celdas de surfactante n-Ten (no iónico) 25 2 litros
11777315 Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck 90 paquete de 25
11771093 Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck 25 800 GR
10327481 Kit de pruebas de celdas COD para demanda química de oxígeno O2 CombiCheck 95 cada uno
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10035410
Marca: WTW™ 250447
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga mediciones de precisión para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales y fertilizantes con los kits de pruebas de celdas de fosfato (PO4) CombiCheck.
  • Gran variedad de instrumentos para la medición de fosfatos
  • Fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes
  • Kit de pruebas de celdas de fosfato (PO<sub>4</sub>) CombiCheck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas superficiales, fertilizantes
Para utilizar con (equipo) Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Incluye Certificados
Nº de pruebas 25
temp De 0,5 a 30 mg/l de PO4-P, de 1,5 a 92 mg/l de PO4
Suficiente para 25 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de celdas de surfactante n-Ten (no iónico)
compliance-icons
Nombre del producto
  • test fosfatos, o-fosfato
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, ammonium monovanadate