Learn More
Hach Lange™ Tests de cubetas para fosfato orto/total
Click to view available options
temp:
De 0,05 a 1,5 mg/l de PO4-P
de 0,5 a 5 mg/l de PO4-P
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Test de cubetas para fosfato (orto/total), 0,05-1,5 mg/l de PO4-P
- Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Certificados ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- Vida útil de 23 meses a partir de la fecha de producción
- Condiciones de almacenamiento de 15 - 25 °C
- Intervalos de medición de 0,05 - 1,5 mg/l de PO4-P y 0,15 - 4,5 mg/l de PO4
- Valores de medición precisos y fiables
- Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0,05 a 1,5 mg/l de PO4-P |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
| Método de prueba | Azul de fósforo-molibdeno |
| Tipo | Test de cubetas para fosfato orto/total |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phosphat/Phosphate, Sample cuvette
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid, Sodium peroxidisulfate,Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate