Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de fosfato HR
Código de producto. 11973647
Click to view available options
temp:
De 0 a 100 mg/l
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. 11973647
Marca: Palintest™ PM114
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nº de pruebas 50
Cantidad 50/Paq.
temp De 0 a 100 mg/l
Suficiente para 50 pruebas
Tipo Kit de pruebas de fosfato HR
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • photometric test kit phosphate 0-100PPM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium metabisulphite, boric acid, sodium hydrogen sulphate,ammonium molybdate,ammonium metavanada