Learn More
PBS with Tween™ 20, Phosphate Buffered Saline, Ready-to-Dissolve pouches, pH 7.4, Fisher BioReagents
Código de producto. 10869020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 bolsas de aluminio de 10 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
10869020 10 bolsas de aluminio de 10 g paquete de 10
1 options
Código de producto. 10869020 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP293810
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Contents of pouch dissolved in 1L ultrapure water yield a 0.01M phosphate buffered saline solution
  • Quick and easy to mix, dissolution time is less than 5 minutes
  • 1L solution contains 0.138M NaCl, 0.0027M KCl, and 0.05% Tween 20
  • Sold as 10 foil pouches each containing 10g of preweighed content
  • PBS-Tween solutions are used as wash buffers and diluent for immunodetection techniques
  • The addition of Tween 20, a detergent, helps to decrease non-specific binding and improve detection
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBS
pH 7.4
Forma física Polvo
Cantidad 10 bolsas de aluminio de 10 g
Sinónimo PBS-Tween