Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) 10X, con Triton™ X-100
Código de producto. 15400317
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15400317
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63521.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Ideal para mantener un pH constante.
Phosphate-buffered saline is used in biological research. PBS buffer is ideal for maintaining a constant pH, and since it is isotonic to cells. PBS is frequently used as a wash and dilution buffer, and is also used to take a reference spectrum when measuring protein adsorption. And also used in immunoassay procedures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), with Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, disodium salt