Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (solución salina tamponada con fosfato) , sin potasio, 10x
Código de producto. 15460137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15460137 500 ml 500 ml
15423239 1 l 1 litro
2 options
Código de producto. 15460137
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60465.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Ayuda a mantener un pH constante
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml