Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 1X), fórmula de Dulbecco, sin calcio, sin magnesio Código de producto.: 15434695
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 1X), fórmula de Dulbecco, sin calcio, sin magnesio
Código de producto. 15434695
500mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15434695
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67802.AP
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
An anticoagulant and blood preservative. Permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 500mL
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP15L515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ67802.AP,J67802.K2
Número de loteY20K500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ67802.AP,J67802.K2
Número de loteP27L513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ67802.AP,J67802.K2
Número de loteP27L511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ67802.AP,J67802.K2
Número de loteP27L512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoJ67802.AP,J67802.K2
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 1X), fórmula de Dulbecco, sin calcio, sin magnesio >