Descripción
La solución tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución de sal equilibrada (BSS) que se utiliza para la manipulación y cultivo de células de mamíferos. La DPBS se utiliza para irrigar, lavar y diluir células de mamíferos. El tampón de fosfato mantiene el pH en el intervalo fisiológico. El calcio y el magnesio facilitan la unión y la aglutinación celular. La DPBS sin estos iones se puede utilizar para lavar y enjuagar células suspendidas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Cantidad | 10 L |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.