Learn More
Solución tampón de fosfato, pH 7, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
| Densidad | 1.01g/mL at 20°C |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número UN | NONH for all modes of transport |