Learn More
Solución tampón de fosfato, pH 7,2, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate Buffer Solution Ph 7.2 |
| Densidad | 0.995g/mL at 25°C |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número UN | NONH for all modes of transport |