missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 4,4

Código de producto. p-7076544
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15453239

Marca: Thermo Scientific Chemicals J60467.AP

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Útil junto con fosfato de sodio, dibásico en la preparación de tampones biológicos. Se utiliza en muchas aplicaciones, incluida la purificación de anticuerpos.

This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. It is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7558-80-7
Peso molecular (g/mol) 119,976

Especificaciones

Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado