Learn More
MedChemExpress Cóctel I inhibidor de fosfatasa
Código de producto. 16458808
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 mL x 10
1 mL x 100
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 10
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458808 1 mL x 10 paquete de 10
16448936 1 mL x 100 paquete de 100
16422479 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458808 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK0021
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail I effectively inhibits alkaline phosphatases and serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A.
Especificaciones
Tipo de producto Kits
Contenido y almacenamiento The product should be stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. When kept at 2°C to 8°C, the product remains stable for 2 months.
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 1 mL x 10
Objetivo VD/VDR