Learn More
Phosphatase buffer 1 (5X), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Formulación: 100 mM de Tris (pH de 7,5) y 100 mM de cloruro de magnesio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón fosfatasa 1 (5X) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Formulación | 100 mM de Tris (pH de 7,5) y 100 mM de cloruro de magnesio |
For Research Use Only