missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosgeno iminio cloruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-184796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636382 25 g Frasco de vidrio 25 g
10114430 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10488140

Marca: Thermo Scientific Acros 172210050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162.44 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 33842-02-3
Fórmula molecular C3H6Cl3N
Peso molecular (g/mol) 162.44
Número MDL MFCD00011870
Clave InChI NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
SMILES [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phosgene iminium chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 181°C to 185°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C=N(CH3)2Cl
Cantidad 5 g
Fieser 04,135; 05,195; 06,170; 08,156
Índice Merck 15, 10174
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Nombre IUPAC cloruro de dicloro(dimetilamino)metilio
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosgene iminium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.