missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phorbol, MedChemExpress

Código de producto. 16443946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16443946 25 mg 25 miligramos
16429268 10 mg 10 miligramos
16422589 1 mg 1 miligramo
16411688 5 mg 5 miligramos
16404937 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16443946

Marca: Medchem Express HYN2147

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.

Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phorbol
CAS 17673-25-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4β-Phorbol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Peso molecular (g/mol) 364.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.43
Porcentaje de pureza 97.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.