missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, MedChemExpress
Descripción
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| CAS | 16561-29-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H56O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PMA TPA Phorbol myristate acetate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(O[C@H]([C@H]1C)[C@]2(OC(C)=O)[C@@]([C@@](C=C(CO)C[C@]34O)([H])[C@@]1(O)[C@]4([H])C=C(C)C3=O)([H])C2(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 616.83 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?