Learn More
Forbol 12-miristato 13-acetato, + 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476069 1 mg 1 miligramo
15466069 5 mg 5 miligramos
15486069 10 mg 10 miligramos
15496069 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15476069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63916.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Activa la proteína quinasa C y promueve los tumores de piel en ratones
PMA activates Ca2+- ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. It has been shown to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
PMA activa el Ca2+- ATPase y potencia la formación de cAMP inducida por forskolin. Se ha demostrado que inhibe la apoptosis inducida por el antígeno Fas, pero la PMA induce la apoptosis en las células leucémicas promielocíticas HL-60.
Solubilidad
Muy soluble en metanol, soluble en DMSO, cloroformo, etanol o acetona, éter, acetato de etilo, DMF o acetonitrilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16561-29-8
Fórmula molecular C36H56O8
Peso molecular (g/mol) 616.84
Número MDL MFCD00036736
Clave InChI PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Sinónimo phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
Nombre IUPAC (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetiloxi)-1,6-dihidroxi-8-(hidroximetil)-4,12,12,15-tetrametil-5-oxotetraciclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-il tetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Beilstein 2407201
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7332
Información de solubilidad Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.83
Porcentaje de pureza >94%
Forma física En película o en polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetradecanoyl phorbol acetate