Learn More
STEMCELL Technologies Phorbol 12-myristate 13-acetate
Código de producto. p-7217369
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 17160312
Marca: STEMCELL Technologies 74042
PKC pathway activator; Activates protein kinase C
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a reversible, highly potent activator of protein kinase C (PKC), including Group A and Group B isoforms (Blumberg)
  • PMA activates PKC isoforms through the binding of the C1 domain (Hurley et al.) PMA can also activate certain mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways through PKC (Adams & Parker)
  • Stimulates cardiac differentiation of mesenchymal stem cells (Seo et al.)
  • Promotes hematopoietic differentiation (Clemens et al.)
  • Stimulates differentiation of IL-15-stimulated lamina propria CD4+ T cells into CXCR5+CD4+ cells when used together with ionomicin (Sarra et al.)
  • In combination with AS101, it shows anti-leukemic activity and stimulates human leukemia cell lines to differentiate into macrophage-like cells (Glesne & Huberman; Hayun et al.)
Especificaciones
CAS 16561-29-8
Sinónimo 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate; PMA; TPA
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C36H56O8
Pureza ≥98%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.