Learn More
Knick Elektronische™ Medidor de pH Portavo 904 digital
Código de producto. 10089360
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10089360 Medidor de pH cada uno
1 options
Código de producto. 10089360
Marca: Knick Elektronische™ 904PH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye funcionalidades de registrador de datos e impresión. El teclado de membrana suave es duradero y fácil de limpiar. Sin restos pegajosos o costrosos.
  • El medidor de pH avanzado con funciones de registrador de datos e impresión incluye la capacidad de control remoto.
  • El teclado de membrana suave es duradero y fácil de limpiar. Sin restos pegajosos o costrosos.
  • Pantalla LC con altura de 15 mm con cristal natural antirreflectante a prueba de arañazos y resistente a productos químicos.
  • Iconos sencillos para guiar al usuario.
  • El detector integrado y reemplazable protege el sensor. Transparente, Fácil de retirar.
  • La carcasa ergonómica azul es resistente a impactos y sustancias químicas. Estructura hermética fundida a presión. (Protección IP 66).
  • La estructura protege de la suciedad y los daños.
  • La junta laminar con gran flexibilidad puede plegarse completamente hacia atrás.
  • Plegable para poder colgarla o ponerla de pie y permite tener ambas manos libres para manipular el sensor.
  • Los conectores resistentes chapados en oro están herméticos.
  • La correa de transporte ajustable se fija directamente al medidor.
  • Calibración de 1, 2 y 3 puntos.
  • Calimatic™ reconoce de forma automática el tampón correcto de los conjuntos de 8 tampones.
  • Es posible realizar la calibración manual con dos tampones.
  • Registro automático de valores medidos durante períodos más largos. Manual (con la tecla STO), intervalo (p. ej. cada 30 min) o controlado por eventos (según una diferencia de valor medida, esta función evita el consumo innecesario de memoria).
  • Combinado con un PC, el medidor puede registrar continuamente cualquier cantidad de datos. Ya sea para la impresora o el PC simplemente girando el tapón. Guarda el papeleo, evita errores de transcripción manual. Suministra registros para la documentación de QM (ISO 9000 y GLP).
  • El software de transferencia Paraly™ SW 109 transfiere los valores medidos al PC.
Especificaciones
Descripción Con reloj, memoria de valor medido, registrador de datos, interfaz, software de transferencia
Modelo 904 digital
Tipo Medidor de pH