Learn More
Floroglucinol, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417186 50 g 50 g
11427186 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25502.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Reagent for pentoses, pentosans and aldehydes. Used as a bone decalcifier in microscopy specimens.Phloroglucinol is mainly used as a coupling agent in printing. It is an active component of Tollen’s reagent and Gunzburg reagent used to test pentoses and hydrochloric acid in gastric juice respectively. In analytical chemistry, it is used to study condensed tannins by means of depolymerization. It is also involved in the synthesis of 2,4,6-triamino-1,3,5- trinitrobenzene, trinitrophloroglucinol and pharmaceuticals like flopropione .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para pentosas, pentosanos y aldehídos. Se utiliza como descalcificador óseo en muestras de microscopía. El floroglucinol se utiliza principalmente como agente de acoplamiento en la impresión. Es un componente activo del reactivo de Tollen y del reactivo de Gunzburg, utilizado para probar pentosas y ácido clorhídrico en jugo gástrico, respectivamente. En química analítica, se utiliza para el estudio de taninos condensados mediante despolimerización. También interviene en la síntesis del 2,4,6-triamino-1,3,5- trinitrobenceno, el trinitrofloroglucinol y productos farmacéuticos como la flopropiona.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, etanol y piridina.
Notas
Incompatible con cloruros de ácido, anhídridos de ácido, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-73-6
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00002286
Clave InChI QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
PubChem CID 359
ChEBI CHEBI:16204
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-triol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 215°C to 220°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1341907
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,7328
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,ethanol and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%