Descripción
Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
Incluye:
Tampón de reacción Phire 5x sin detergente, 50 mm de solución de MgCl2, DMSO al 100 %
Recomendada para:
PCR, PCR de alta fidelidad, PCR de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phire Reaction Buffer, detergent-free |
| Descripción | Detergent-free |
| Concentración | 5X |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Cantidad | 4 x 1,5 mL |
| Incluye | Contiene: • 4 x tampones de reacción de 1,5 mL 5X Phire sin detergentes (el tampón 1X proporciona 1,5 mM de MgCl2) • 50 mM de MgCl2 • DMSO Almacenar a -20 °C. |