Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Phire Hot Start II
Código de producto. 13565160 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
13565160 Green 1000 reacciones 1000 reacciones
10185667 Colorless 200 reacciones 200 reacciones
10247467 Colorless 1000 reacciones 1000 reacciones
13555160 Green 200 reacciones 200 reacciones
4 options
Código de producto. 13565160
Marca: Thermo Scientific™ F124L
Includes
ADN polimerasa Phire Hot Start II se suministra con el tampón 5x Phire Reaction y DMSO. El tampón proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1x.
Optimice las aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento que requieren velocidad y especificidad con esta nueva ADN polimerasa de inicio en caliente.
ADN polimerasa Phire Hot Start II es una nueva enzima PCR para aplicaciones de PCR de rutina y de alto rendimiento. Supera a todas las polimerasas de inicio en caliente basadas en Taqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora la producción y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la de la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora lla producción y aumenta la fidelidad 2 veces en comparación con la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación ADN polimerasa Phire Hot Start II y el tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
ADN polimerasa Thermo Scientific Phire Hot Start II es una nueva enzima de PCR para aplicaciones de PCR rutinarias y de alto rendimiento. Supera a cada polimerasa de inicio en caliente basada enTaqdel mercado. ADN Polimerasa Phire Hot Start II es significativamente más rápida, extremadamente robusto, y también capaz de amplificar fragmentos largos de ADN con altos rendimientos. Estas características se logran a través de la ingeniería avanzada de proteínas de la polimerasa. Incorpora un dominio único de unión de ADN bicatenario que permite tiempos de extensión cortos (10 a 15 s/kb), mejora los rendimientos y aumenta la fidelidad dos veces en comparación con la ADN polimerasa Taq.
La modificación de inicio en caliente de la ADN polimerasa Phire Hot Start II se basa en la misma tecnología de inactivación de Affibody utilizada por la ADN polimerasa Phusion Hot Start II. Esta tecnología aumenta la especificidad de la reacción de PCR sin necesidad de tiempo adicional para la activación inicial de la enzima.
El nuevo formato Phire Green es una combinación de ADN polimerasa Phire Hot Start II y tampón 5X Phire Green. El tampón incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Características destacadas
  • Inicio rápido en caliente - No hay paso de reactivación
  • Enzima rápida - Amplifique cuatro veces más rápido que con una Taq de inicio en caliente
  • Robusto -Optimización de reacción mínima debido a una alta tolerancia a los inhibidores
  • Alto rendimiento - Abundantes productos debido a la alta eficacia
  • Productos de PCR más largos -Amplifique fragmentos de ADN mucho más largos que con cualquier Taq de inicio en caliente
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de inicio en caliente
  • PCR de rutina
  • PCR sin alta fidelidad
  • PCR rápida
  • PCR de alto rendimiento
  • Genotipado
Incluye
ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • Tampón de reacción Phire 5X (Proporciona 1.5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
ADN polimerasa Phire Green Hot Start II
  • ADN polimerasa Phire Hot Start II
  • Tampón de reacción 5X Phire Green (proporciona 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X)
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 ADN polimerasa de 1 ml Phire Hot Start II
• 7 tampones de reacción de 1,5 ml Phire Green 5X (proporcionan 1,5 mm de MgCl2)
• 1 unidad de DMSO de 500 µl
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Phire Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa Hot Start de alta fidelidad
Cantidad 1,000 reactions
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Cloning, Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Material de partida ADN
Color Green