Learn More
Philanthotoxin 74 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16453928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16453928 10 mg 10 miligramos
16481039 1 mg 1 miligramo
16436647 5 mg 5 miligramos
16432916 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16453928
Marca: Medchem Express HY104020A
MedChemExpress Philanthotoxin 74 dihydrochloride (PhTx 74) is an AMPAR antagonist; inhibits GluR3 and GluR1 with IC50s of 263 and 296 nM, respectively.
Philanthotoxin 74 dihydrochloride (PhTx 74) is an AMPAR antagonist
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Philanthotoxin 74 dihydrochloride
CAS 1227301-51-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H44Cl2N4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo PhTx 74 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (197.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (98.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCCCCCNCCCCN)[C@@H](NC(CCC)=O)CC1=CC=C(O)C=C1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 507.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.54
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation