Learn More
PHF7 Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Descripción
PHF7 Monoclonal antibody specifically detects PHF7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PHF7 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1C2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PHF7 |
| N.º de referencia del gen | Q9BWX1 |
| Alias de gen | 1700006H01Rik; 1700010P14Rik; AI427892; AW555949; HSPC045; HSPC226; NYD-SP6; PHD finger protein 7; PHF7; testicular secretory protein Li 34; testis development protein NYD-SP6 |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?