Learn More
PHF7 Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17583262
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17583262 30 μL 30 microlitros
17563262 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17583262
Marca: Origene Technologies TA505156S
Mouse Monoclonal Antibody
PHF7 Monoclonal antibody specifically detects PHF7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PHF7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PHF7
N.º de referencia del gen Q9BWX1
Alias de gen 1700006H01Rik; 1700010P14Rik; AI427892; AW555949; HSPC045; HSPC226; NYD-SP6; PHD finger protein 7; PHF7; testicular secretory protein Li 34; testis development protein NYD-SP6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 155-381 of human PHF7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51533
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.