Learn More
PHF5A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107247 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233927 150 μL 150 microlitros
30233432 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233927
Marca: Proteintech 681961IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PHF5A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PHF5A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PHF5A antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PHF5A
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G7E2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes INI; MGC1346; SF3b14b; bK223H9.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84844
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 12 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1