Learn More
PHF21B Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200011905
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17598441 30 μL 30 microlitros
17578441 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17598441 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503072S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
PHF21B Monoclonal antibody specifically detects PHF21B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Specifications
Antígeno PHF21B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SH2B3
N.º de referencia del gen Q9UQQ2
Alias de gen A730032D07Rik; BHC80L; KIAA1661; PHD finger protein 21B; PHD finger protein 4; PHF21B; PHF4; RGD1308739
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SH2B3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10019
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1