missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF21B Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17578441
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17578441 100 μL 100 microlitros
17598441 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17578441 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503072

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PHF21B (PHD finger protein 21B), also known as PHF4, is a 531 amino acid protein that contains one PHD-type zinc finger and is expressed as multiple alternatively spliced isoforms. The gene encoding PHF21B maps to human chromosome 22, which houses over 500 genes and is the second smallest human chromosome. Mutations in several of the genes that map to chromosome 22 are involved in the development of Phelan-McDermid syndrome, neurofibromatosis type 2, autism and schizophrenia.

Especificaciones

Antígeno PHF21B
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PHF21B
N.º de referencia del gen Q96EK2
Alias de gen BHC80L, PHF4
Símbolos de los genes PHF21B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PHF21B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.