Learn More
PHF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823285 20 μL 20 microlitros
16813285 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16823285
Marca: Proteintech 247871AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PHF14 gene ontology annotations related to this gene include metal ion binding.
Especificaciones
Antígeno PHF14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PHF14
N.º de referencia del gen O94880
Alias de gen KIAA0783, PHD finger protein 14, PHF14
Símbolos de los genes PHF14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PHF14 Fusion Protein Ag20542
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9678
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG