missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PHF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13431677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13431677 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13431677

Marca: Invitrogen™ PA527568

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (99%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein with significant sequence similarity to Drosophila Polycomblike. The encoded protein contains a zinc finger-like PHD (plant homeodomain) finger which is distinct from other classes of zinc finger motifs and which shows the typical Cys4-His-Cys3 arrangement. PHD finger genes are thought to belong to a diverse group of transcriptional regulators possibly affecting eukaryotic gene expression by influencing chromatin structure. Two transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 5.78 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica PHF1
N.º de referencia del gen O43189
Alias de gen AW557215; D17Ertd455e; hPCl1; hPHF1; mPCl1; MTF2L2; PCL1; PHD finger protein 1; PHF1; Phf2; Plc1; polycomb-like 1; polycomb-like protein 1; Protein PHF1; T-complex testis-expressed 3; Tctex3; Tctex-3; TDRD19C; testicular tissue protein Li 140; tudor domain containing 19C
Símbolos de los genes PHF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PHF1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5252
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.