Learn More
Hanna Instruments™ pHep pH Tester
Código de producto. 10419022
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
175 x 41 x 23 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10419022
Marca: Hanna Instruments™ HI98108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud (pH) ±0.1
Calibración Manual
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0.1
Resolución (mV) 0.1mV
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 175 x 41 x 23 mm
Peso (métrico) 95 g
Intervalo de detección pH de 0 a 14
Compensación de la temperatura 0°C to 50°C
Batería, tipo 1.5V
Tipo pHep pH Tester
Duración de la batería 200 hr.