Learn More
Uvex Gafas de patillas
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
:
Tinción de lente: Transparente
Descripción
- Las patillas de forma ergonómica con estructura de agarre especial y extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión que mantiene las gafas en su lugar incluso durante trabajos exigentes.
- Los numerosos huecos de las patillas aumentan la circulación del aire, lo que ayuda a conseguir el máximo confort al regular la temperatura.
- El toque final de comodidad lo aporta el puente nasal de diseño anatómico.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Uncoated |
| Tinción de lente | Clear |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Polypropylene, TPE |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Sport |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |