Learn More
uvex Pheos E-WR Casco de protección
Código de producto. p-7224524 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
17564106 Blanco paquete de 25
1 options
Código de producto. 17564106
Marca: uvex 9770030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cascos de seguridad ligeros que cuentan con un diseño deportivo y ofrecen la máxima comodidad al usuario.
  • Casco ligero en un diseño deportivo
  • Casco completamente cerrado para su uso por electricistas
  • Probado y certificado de acuerdo con EN 397 y EN 50365 (1000 V CA)
  • Sistemas de adaptadores para viseras UVEX, orejeras UVEX y lámparas de casco
  • Arnés de suspensión con ajustadores de tamaño giratorios para un ajuste personalizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 397, EN 50365
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Hard Hats
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Modelo 9770, Borde largo
Tipo de producto Casco de seguridad industrial
Tamaño 52 to 61 cm
Tamaño (métrico) Entre 52 y 61 cm
Ventilado/a Sin ventilación
Estilo de cabeza Short Brim (Cap Style)