Learn More
Phenytoin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16450938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16450938 5 g 5 g
16472179 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16450938
Marca: Medchem Express HYB0448A
MedChemExpress Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Phenytoin sodium (5,5-Diphenylhydantoin sodium salt) is a potent Voltage-gated Na+ channels (VGSCs) blocker. Phenytoin has antiepileptic activity and reduces breast tumour growth and metastasis in mice.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Phenytoin sodium
Forma física Solid
CAS 630-93-3
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11N2NaO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(O[Na])NC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 274.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.