missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11304554 100 g 100 g
11314554 500 g 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11304554

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01306.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.154 g/mol

Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La urea fenil se utiliza en la síntesis orgánica. Actúa como un ligando eficaz en las reacciones de Heck y de Suzuki catalizadas por paladio de bromuros de arilo y yoduros.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 64-10-8
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00007944
Clave InChI LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
Nombre IUPAC fenilurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenylurea
Punto de fusión 144°C to 148°C
Densidad 1.302
Punto de ebullición 238°C
Fórmula lineal C6H5NHCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 1934615
Índice Merck 14,7319
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.