Learn More
Phenylephrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16488326
Marca: Medchem Express HYB0471100mg
MedChemExpress (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (R)-(-)-Phenylephrine hydrochlorideL-Phenylephrine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (736.49 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC([C@@H](O)CNC)=CC=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt