Learn More
Trifluoroacetato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11419217 5 g 5 g
11429217 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11419217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-73-2
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.121
Número MDL MFCD00039232
Clave InChI DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
Nombre IUPAC fenil 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl trifluoroacetate
Densidad 1.276
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 52°C (127°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%