Learn More
Sulfuro de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-184108 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193130 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10591951 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
2 options
Código de producto. 10193130
Marca: Thermo Scientific Acros 130950250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-66-2
Fórmula molecular C12H10S
Peso molecular (g/mol) 186.27
Número MDL MFCD00003064
Clave InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nombre IUPAC fenilsulfanilbenceno
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl sulfide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -40°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2S
Índice de refracción 1.6317 to 1.6337
Cantidad 25 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Índice Merck 15, 3371
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol,miscible with benzene,ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl sulfide
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.