Learn More
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil Deactivated Capillary Column
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar desactivada |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de Preparación de columnas capilares |
| Intervalo de temperatura | 320 °C |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Cantidad | 1 unidad |