Learn More
Macherey-Nagel™ Phenyl-Sil Deactivated Capillary Column
Código de producto. 10092891 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10092891
Marca: Macherey-Nagel™ 723348.10
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar desactivada
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de Preparación de columnas capilares
Intervalo de temperatura 320 °C
Longitud (métrico) 10 m
Cantidad 1 unidad