missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenil beta-D-galactopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7029553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11471690 1 g 1 g
11481690 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11471690

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27028.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2818-58-8
Fórmula molecular C12H16O6
Peso molecular (g/mol) 256.254
Número MDL MFCD00063258
Clave InChI NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Sinónimo phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-fenoxoxano-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Phenyl beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión 152°C to 156°C
Cantidad 1 g
Beilstein 87518
Rotación óptica −42° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.25
Porcentaje de pureza 99%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.